Documenti fondamentali
B14809
Sigma-Aldrich
2-Benzoylthiophene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)