Documenti fondamentali
A-SMPN100
Sigma-Aldrich
AnteoBind Sub-Micron
Scegli un formato
5 ML
422,00 €
422,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
422,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
422,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Disponibilità
not available in Japan
Descrizione generale
AnteoBind Sub-Micron was developed for binding antibodies and other proteins magnetic particles from 0.5 μm to 1 μm in size. It forms strong multi-valent interactions with almost any electron donating groups including carboxylic acids. Once proteins are added, AnteoBind activated particles rapidly form very strong but gentle binding interactions in the order of minutes.
AnteoBind Sub-Micron has been used to stably activate many particles. Examples include MyOne Dynabeads®, Estapor® M1 and EM1 particles.
AnteoBind Sub-Micron has many advantages over existing methods such as EDC/NHS chemistry or alternative ″pre-activated″ methods such as Epoxy or Tosyl. AnteoBind is water based and replaces the dry chemicals you would use with the EDC method. Using AnteoBind instead of NHS/EDC chemistry can save up to 3-4 hours of lab time. Experiments have shown increased stability and functionality for antibodies and a decreased background. AnteoBind improves reproducibility between experiments by providing uniformity between surfaces. For particles larger than 1 ·m the recommended AnteoBind product is AnteoBind Micro.
Applicazioni
Activation and coupling of particles 0.5 μm to 1 μm in diameter
Caratteristiche e vantaggi
  • Water based, activation and coupling reagent for particles 0.5 μm to 1 μm in diameter
  • An alternative to traditional chemistries such as NHS/EDC methods with an easier to use AnteoBind protocol
  • Reduce reagent preparation time by 3-4 hours
  • Increase antibody functionality
  • Low background noise
  • High reproducibility between experiments
Note legali
Anteobind is a trademark of AnteoTech Ltd
Dynabeads is a registered trademark of Invitrogen Dynal AS Corp
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)