ANV00295
(E)-2-((p-Tolylimino)methyl)phenol
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC1=CC=CC=C1C=NC2=CC=C(C)C=C2
InChI
1S/C14H13NO/c1-11-6-8-13(9-7-11)15-10-12-4-2-3-5-14(12)16/h2-10,16H,1H3
LXHFZWNBMULGIO-UHFFFAOYSA-N