Documenti fondamentali
ALD01810
Sigma-Aldrich
N-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-4-fluoroaniline
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC=C(NC(C)(C)C(C)C)C=C1
Applicazioni
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)