ALD01682
4-bromo-N-(tert-pentyl)aniline
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(NC(C)(CC)C)C=C1
InChI
1S/C11H16BrN/c1-4-11(2,3)13-10-7-5-9(12)6-8-10/h5-8,13H,4H2,1-3H3
ZLDOENSAPDMGFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)