ALD01680
4-bromo-N-(2,3-dimethylbutan-2-yl)aniline
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(NC(C)(C(C)C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18BrN/c1-9(2)12(3,4)14-11-7-5-10(13)6-8-11/h5-9,14H,1-4H3
KLEZYOSHIOVZSK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)