Documenti fondamentali
ALD00202
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto ALD00202, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
65-70 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=C(Cl)C=CC=C1Cl)(F)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
YZHIFNHRRUIOAY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)