Documenti fondamentali
ALD00022
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-((1-(2-oxo-2-phenylethyl)-1H-pyrrol-2-yl)methylene)malonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.38
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
118 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CN1C(C=C(C(OCC)=O)C(OCC)=O)=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C20H21NO5/c1-3-25-19(23)17(20(24)26-4-2)13-16-11-8-12-21(16)14-18(22)15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3
JMNYUFCXEYSRIE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block is employed in the enantioselective synthesis of 5, 6-dihydroindolizines through a cascade sequence initiated by (S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether (Aldrich 677183).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)