Documenti
ALD00006
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-methyl-butanoic acid chromium complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16CrNaO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.22
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
340-350 °C
Stringa SMILE
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Oxidant was reported by the Baran group to promote selective allylic oxidation of a synthetic intermediate derived from (+)-taxadiene en route to the synthesis of (−)-taxyunnanine D.
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3