A96150
Azelaic acid
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
1,7-Heptanedicarboxylic acid, Anchoic acid, Nonanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Densità del vapore
6.5 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
80%
Forma fisica
powder
P. eboll.
286 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of pH-responsive metallo-hydrogels as potential dye-adsorbing agents, and vitamin B12 carriers.
- Synthesis of fluorescent uranyl (UO22+) coordination polymers.
- Synthesis of various metal-organic frameworks (MOFs) and supramolecular macrocyclic adducts.
- Conversion of hydrophobic up-converting rare-earth nanophosphors (UCNPs) into water-soluble, carboxylic acid-functionalized analogs to facilitate conjugation with biomolecules such as streptavidin.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup