Documenti
A90403
Sigma-Aldrich
Anthraquinone-1,5-disulfonic acid disodium salt hydrate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6Na2O8S2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.30 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2C(=O)c3c(cccc3S([O-])(=O)=O)C(=O)c12
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3