Documenti
A7675
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-6-aminoindoline
powder
Sinonimo/i:
1-(6-Amino-2,3-dihydro-indol-1-yl)ethanone, 1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydroindole, 6-Amino-N-acetylindoline, NSC 87623
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Colore
light yellow to light brown
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCc2ccc(N)cc12
InChI
1S/C10H12N2O/c1-7(13)12-5-4-8-2-3-9(11)6-10(8)12/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
LOZKZWIQDVEDCQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Transient receptor potential cation channel V1 (TRPV1) antagonists
  • Inhibitor of the human immunodeficiency virus (HIV) envelope glycoprotein gp120 binding to the cluster of differentiation 4 (CD4) receptor
  • Antiproliferative agents
  • Serotonin 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3