A70607
2-Amino-5-nitrophenol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
198-202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?