Documenti
A66804
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-naphthoic acid
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-carboxynaphthalene, 2-Aminonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, beta-Naphthylamine-3-carboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H6CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Beilstein:
744099
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
80%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
yellow to olive green
Punto di fusione
212-215 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6H,12H2,(H,13,14)
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.