A59603
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Iodoanthranilic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(I)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
yellow to brown
Punto di fusione
219-221 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?