Documenti fondamentali
A54458
Sigma-Aldrich
α-(1-Aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
≥99%
Sinonimo/i:
DL-4-Hydroxynorephedrine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4C(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99%
Punto di fusione
202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(N)C(O)c1ccc(O)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)