A13204
4-Acetylbutyric acid
97%
Sinonimo/i:
5-Ketohexanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4451 (lit.)
P. eboll.
274-275 °C (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
MGTZCLMLSSAXLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 5-hydroxyhexanoic acid
- 6-methyl1-3,4-dihydro-pyran-2-one, precursor for 5-acetyl-tetrahydro-2-(3H)-furanone
- substituted N-aminolactams
- (±)-5-methyl-δ-valerolactone
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves