Documenti fondamentali
96170
Sigma-Aldrich
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-glycinamide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OOCNHCH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Beilstein:
2054564
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
136-139 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)