Documenti fondamentali
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-Amino)-1-pentanol
≥98.0%
Sinonimo/i:
Benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.29
Beilstein:
4353228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)