Documenti fondamentali
94349
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium bromide
≥98.0%
Sinonimo/i:
4MBPBr
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0%
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
134-136 °C
Stringa SMILE
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
Descrizione generale
ionic liquid
Caratteristiche e vantaggi
particularly suitable for the use in strongly basic conditions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)