Unfortunately, the maximum solubility concentration in chlorobenzene is not determined.
932418
Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
Sinonimo/i:
PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]
Descrizione
μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1
Livello qualitativo
PM
Mw 20,000-100,000 by GPC
Solubilità
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
388 nm±5 nm in dichloromethane
Fluorescenza
λex 414-434 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the maximum solubility of PTAA in chlorobenzene
1 risposta-