Documenti fondamentali
931691
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Nal25N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Sinonimo/i:
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-6-quinolinepropanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](Cc4cc5c(nccc5)cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
SDOCAXUVRCYHEN-VWLOTQADSA-N
Applicazioni
Fmoc-L-Nal25N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)