Documenti fondamentali
931195
Sigma-Aldrich
CX401
Umicore
Sinonimo/i:
Methanesulfonato(tris(1-adamantyl)phosphine)[2-(2′-amino-1,1′- biphenyl)]palladium(II), Pd(PAd3)G3, [Pd(PAd3)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)](Ms)]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H58NO3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
806.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
208 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
CX401 is the 3rd generation Pd precatalyst of P(Ad3).
Stoccaggio e stabilità
Do not store above 25 °C (77 °F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Note legali
Product of Umicore.
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)