Documenti fondamentali
930156
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w), battery grade
Scegli un formato
100 ML
226,00 €
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
226,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≤99.95% trace metals basis
Categorie correlate
Applicazioni
Lithium hexafluorophosphate solution in ethylene carbonate and dimethyl carbonate is a class of electrolytic solution material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries.[1] [2] Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. [3] These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone,Teeth, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Electrochemical investigation of carbonate-based electrolytes for high voltage lithium-ion cells.
Hu Libo, et al.
Journal of Power Sources, 236, 175-180 (2013)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries.
Kang Xu
Chemical reviews, 104(10), 4303-4417 (2005-01-27)