930016
TissueFab® bioink
Facile Curable GelHA, Ionic
Sinonimo/i:
3D bioprinting, Bioink, Facile Curable, Gelatin, Hyaluronic Acid
Scegli un formato
491,00 €
Scegli un formato
About This Item
491,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Stato
viscous liquid ((or gel))
Impurezze
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<5 CFU/g Bioburden (fungal)
<50 EU/mL Endotoxin
Colore
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
Viscosità
5-35 cP(37 °C)
applicazioni
3D bioprinting
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Low bioburden: Bioburden is defined as the number of contaminated organisms found in a given amount of material. We test each lot for endotoxins as well as total bioburden (aerobic and fungal) to minimize unwanted interactions. For more information: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)