Documenti fondamentali
929786
Sigma-Aldrich
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
Sinonimo/i:
Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate
Scegli un formato
500 MG
419,00 €
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
419,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
low-melting solid
Livello qualitativo
PM
PCL average Mn 200
PEG average Mn 1000
contiene
MEHQ as stabilizer
Colore
white to off-white
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 100-1000-100, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerization to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
Applicazioni
  • Tissue engineering
  • 3D printing
  • Drug delivery
Caratteristiche e vantaggi
  • PCL-PEG-PCL triblock copolymer
  • Hydrolytically degradable PCL blocks
  • Acrylate functional groups permit photopolymerization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)