929573
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn 1000-10000-1000, Poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
Sinonimo/i:
Acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, Biodegradable triblock copolymer, PEG hydrogel
Scegli un formato
447,00 €
Scegli un formato
About This Item
447,00 €
Livello qualitativo
PM
PCL Mn 1000
PEG Mn 10000
12000 (theoretical)
average Mn 1000-10000-1000
contiene
≤300 ppm MEHQ as inhibitor
Colore
white to off-white
Estremità Ω
acrylate
Estremità α
acrylate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Caratteristiche e vantaggi
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)