Documenti fondamentali
927767
3-Bromopyruvic acid-d3
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D3BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.98
Codice UNSPSC:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes customer service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
BrC([2H])([2H])C(C(O[2H])=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)