Documenti fondamentali
92750
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilylmethylphosphonate
≥97.0%
Sinonimo/i:
[(Trimethylsilyl)methyl]-phosphonic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.26
Beilstein:
2412153
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
P. ebollizione
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
  • Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
  • Peterson olefination reactions
  • Dilithiation and transmetalation
Altre note
Reagent for the preparation of olefinic sugar phosphonates[1]; For the direct methylenation of carbonyl compounds[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A. Sekiguchi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1385-1385 (1978)
H. Paulsen et al.
Chemische Berichte, 108, 1732-1732 (1975)