Documenti
926752
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in dichloromethane
Sinonimo/i:
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
About This Item
Formula condensata:
SO2
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in dichloromethane
Densità
1.307 g/mL
InChI
1S/O2S/c1-3-2
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2