Documenti fondamentali
925535
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1550 nm, 100 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type, QDs
Scegli un formato
100 MG
463,00 €
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
463,00 €
About This Item
Formula condensata:
PbS
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
100 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1550 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lead sulfide quantum dots are inorganic semiconductors with an outer surface coating of organic ligands. Due to their excellent photosensitivity and band-gap tunability, they find applications in photodetectors. These particles are tuned to 1550 nm and are compatible with standard silicon-based complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) read-out circuits.
Other applications of these materials include light detection and ranging (LIDAR), 3D laser scanning, solar cells, as well as Time of Flight (ToF) sensing.
Note legali
Product of Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Integration of PbS Quantum Dot Photodiodes on Silicon for NIR Imaging.
IEEE Sensors Journal, 20(13), 6841-6848 (2020)
G L Whitworth et al.
Nature photonics, 15(10), 738-742 (2021-10-08)
Solution processed semiconductor lasers have achieved much success across the nanomaterial research community, including in organic semiconductors1,2, perovskites3,4 and colloidal semiconductor nanocrystals5,6. The ease of integration with other photonic components, and the potential for upscaling using emerging large area fabrication
Maxim S Gaponenko et al.
Applied optics, 45(3), 536-539 (2006-02-09)
PbS quantum-dot-doped glasses are demonstrated as saturable absorber Q-switches for 2 microm holmium lasers. Q-switched pulses from Ho3+:Y3Sc2Al3O12 and Ho3+:Y3Al5O12 lasers of 50 and 70 ns in duration, respectively, have been obtained demonstrating up to 13% of energy conversion efficiency
Articoli
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
Domande
  1. What is the emission wavelength of 925535? Additionally, what is the quantum yield?
    1 risposta
    1. The stokes shift for this material is expected to be around 30 nm. If the batch has an excitonic absorption peak at 1540 nm, the photoluminescence peak can be expected to be at 1570 nm. In terms of the photoluminescence quantum yield, a value between 25 to 30% PLQY is anticipated. Additionally, a photoluminescence (PL) spectra is provided, where the solid line represents the absorption spectra, and the dashed line represents the PL spectra.