Documenti
925349
Sigma-Aldrich
3-epi-25-hydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C22H44O2
Peso molecolare:
405.60
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)C[13CH2][13CH2][13C](O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@H](O)CC3)\C3=C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup