Documenti fondamentali
925241
Sigma-Aldrich
Prednisolone-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 MG
320,00 €
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
320,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D4H24O5
Peso molecolare:
364.47
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.13
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
OIGNJSKKLXVSLS-MWGCXKGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)