925004
E7820-PEG1-NH2 hydrochloride
Sinonimo/i:
N-(2-(2-Aminoethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate hydrochloride, DCAF15 protein degrader building block
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
ligand
E7820
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)