Documenti fondamentali
924245
Sigma-Aldrich
Deoxazole
≥95%
Sinonimo/i:
5,7-Di-tert-butyl-3-phenylbenzo[d]oxazol-3-ium tetrafluoroborate
Scegli un formato
1 G
184,00 €
5 G
573,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
184,00 €
5 G
573,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26BF4NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
215-219 °C
Applicazioni
Deoxazole is an N-heterocyclic carbene salt which activates free alcohols for a C-C cross coupling reaction with aryl halides. The MacMillan group developed a mild, robust, and selective metallaphotoredox-based cross-coupling platform for the deoxygenative coupling for free alcohols using Deoxazole, a Ni catalyst, and [Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhe Dong et al.
Nature, 598(7881), 451-456 (2021-09-01)
Metal-catalysed cross-couplings are a mainstay of organic synthesis and are widely used for the formation of C-C bonds, particularly in the production of unsaturated scaffolds1. However, alkyl cross-couplings using native sp3-hybridized functional groups such as alcohols remain relatively underdeveloped2. In particular