Documenti fondamentali
923729
Maleimide-13C4
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4H3NO2
Peso molecolare:
101.04
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O=[13C]1[13CH]=[13CH][13C](N1)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)