Documenti fondamentali
922889
Sigma-Aldrich
DMPDAB-Pd-MAH
≥95%
Scegli un formato
250 MG
104,00 €
1 G
312,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
104,00 €
1 G
312,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22N2O3Pd
Peso molecolare:
468.84
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[CH]2=[CH]1[Pd]32[N](=CC=[N]3C=4C(=CC=CC4C)C)C=5C(=CC=CC5C)C
InChI
InChI=1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;
WHOQNDZHEHSRKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
DMPDAB-Pd-MAH is a Pd(0) source developed by the Leitch group. Ligands of all types, including bidentate phosphines, rapidly displace the diazabutadiene ligand at room temperature to give air-stable Pd(0) complexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
DMPDAB?Pd?MAH: A Versatile Pd(0) Source for Precatalyst Formation, Reaction Screening, and Preparative-Scale Synthesis.
Huang J, et al.
ACS Catalysis, 11(9), 5636-5646 (2021)