Documenti
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C102H81ClN2Pd
Peso molecolare:
1476.62
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Applicazioni
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3