918105
(MeBPI)2Ni
≥95%
Saggio
≥95%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Ni+2].[N-]5\C(=N\c8nccc(c8)C)\c6c(cccc6)\C\5=N/c7nccc(c7)C.[N-]1\C(=N\c4nccc(c4)C)\c2c(cccc2)\C\1=N/c3nccc(c3)C
InChI
UEBWUPHCLCWDLU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)