918997
AndrewPhos
≥95%
Sinonimo/i:
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
P3(C4(CC5(OCCO5)CC3(C)C)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI
CNDZLFAQJZQSQK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)