Vai a
915548
Iron-doped hydroxyapatite nanopowder
5 at%
Sinonimo/i:
Ca5(PO4)3OH, Fe-doped HAp, Theranostic nanoparticles
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
96,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.23
96,75 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
form
nanopowder
Quality Segment
composition
Ca5(PO4)3(OH)
reaction suitability
core: calcium
Application
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12310HPA040286
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
description
-
description
≥99%, reduced, powder (fine)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
form
nanopowder
form
powder (fine)
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
reaction suitability
-
composition
Ca5(PO4)3(OH)
composition
-
composition
-
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)