Documenti fondamentali
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
Scegli un formato
5 G
194,00 €
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
194,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
contiene
<300 ppm HQ as stabilizer
Colore
colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)