Documenti fondamentali
90976
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H30N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.53
Beilstein:
7609053
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H30N2O6/c1-25(2,3)34-24(32)28-14-12-26(13-15-28,22(29)30)27-23(31)33-16-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,21H,12-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
BOFOACPQHWDRLH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Amino acid for preparation of water-soluble highly helical peptides[1]
Amino acid for preparing water-soluble highly helical peptides[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid: A Cyclic alpha,alpha-Disubstituted Amino Acid for Preparation of Water-Soluble Highly Helical Peptides.
Christopher L. Wysong et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7650-7651 (1996-11-01)