Documenti fondamentali
909424
Sigma-Aldrich
Cu(OTs)2
≥95%
Sinonimo/i:
Copper(II) tosylate
Scegli un formato
1 G
61,00 €
61,00 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
61,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14CuO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
61,00 €
Prezzo di listino122,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Copper(II) tosylate is a copper (II) catalyst used for a variety of transformations, including Mannich condensation, Friedel-Crafts reaction, and Henry reaction.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically