Key Documents
909068
Sigma-Aldrich
Tritolylamine diacrylate
>98%
Sinonimo/i:
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H33NO4
Peso molecolare:
483.60
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
Saggio
>98% (HPLC)
>98%
Forma fisica
viscous liquid
contiene
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
Colore
yellow to brown
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)