Documenti fondamentali
907901
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((3-(tert-butyl)-2-hydroxybenzyl)amino)-N,N-dimethylbutanamide
≥95%
Sinonimo/i:
Hoveyda aminophenol catalyst
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34N2O3
Peso molecolare:
398.54
Codice UNSPSC:
12352111
Saggio
≥95%
Stato
paste
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
(2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((3-(tert-butyl)-2-hydroxybenzyl)amino)-N,N-dimethylbutanamide is an aminophenol organocatalyst developed by the Hoveyda lab for enantioselective addition of allylboron compounds to imines, ketones, and other carbonyls, including polyfluorinated substrates.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)