Documenti fondamentali
907227
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 4,000, average Mn 4,000, <200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
65,50 €
65,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,50 €
About This Item
Formula condensata:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
65,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
Descrizione
Ω-end acrylate
α-end acrylate
Stato
powder
PM
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
contiene
MEHQ as inhibitor
<200 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Colore
white to off-white
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
High purity PEG diacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers.It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)