Documenti
905461
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-d5 acid sodium salt hydrate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D5O3Na · xH2O
Peso molecolare:
129.10 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O=C(O[Na])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3