Documenti fondamentali
90485
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium bromide
≥99.0%
Sinonimo/i:
Methyltriethylammonium bromide
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.13
Beilstein:
3912431
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
307 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.BrH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
GRVPDGGTLNKOBZ-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)