904759
Polietilenimina, ramificata
average Mw ~270,000 by LS
Sinonimo/i:
PEI
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Identity:Conforms to structure
Saggio
>93% (KFT)
Stato
liquid
PM
~90 kDa by LS
average Mw ~270,000 by LS
Colore
colorless to pale yellow
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.